Learn More
AKR1C1/2 Antibody (SR1611), R&D Systems™
Codice prodotto. 18609873 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609873 50 μg 50µL
18655204 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18609873 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32266150ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
AKR1C1/2 Monoclonal specifically detects AKR1C1/2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene AKR1C1/2
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1611
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human AKR1C1/2 (Uniprot #: Q04828, P52895)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG