Learn More
AKR7A2 Mouse anti-Human, Clone: 2E1E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene AKR7A2
Clone 2E1E8
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808785
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66677-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898775
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66677-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
AKR7A2 is aldo-keto reductases, which are involved in the detoxification of aldehydes and ketones.
Specifica
Specifica
AKR7A2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AFAR, AFAR1, AFB1 aldehyde reductase 1, AFB1 AR 1, AFB1 AR1, AKR7, AKR7A2, Aldoketoreductase 7, SSA reductase
AKR7A2
IgG1
Protein G
Antibody
2E1E8
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O43488
8574
AKR7A2 Fusion Protein Ag26105
Primary
-20°C
AKR7A2