Learn More
Cytiva ÄKTA™ Pilot Column Tubing Kit
Codice prodotto. 11350062 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11350062 2.9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11350062 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18116768
In stock
Sanitarily designed to prevent leakage. Cytiva ÄKTA™ Pilot Column Tubing Kit includes 5/16 in. connectors, gaskets, O-rings, and S8 tubing for use in the column valve of the ÄKTA™ Pilot chromatography system.
  • USP Class VI components
  • Prefabricated molded tube ends and o-ring seals to prevent leakage
  • Kit Components:
    • 1 x M6 Female 5/16 in. MA connector, PEEK
    • 2 x M6 Female 5/16 in. FE connector, PEEK
    • 2 x TC 5/16 in. FE Connector, PEEK
    • 1 x TC Gasket 25/4 , PFR-91
    • 2 x AKTA Pilot S8 Tubing, ETFE
    • O-rings 3*1, PFR-91
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento 5/16 in. male, 5/16 in. female, 25 mm TC
Da utilizzare con (apparecchiatura) ÄKTA Pilot
Materiale PEEK (connectors), PFR-91 (gasket, o-rings), ETFE (tubing)
Quantità 1 Kit
Diametro (sistema imperiale) interno 0.11 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 2.9 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 4.76 mm