Learn More
Cytiva Akta Short Column Holder
Codice prodotto. 11300242 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
26 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11300242 26 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11300242 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111317
Spedizione stimata: 20-11-2026
Specifica
Tipo Short Column Holder
Peso (sistema metrico) 0.06 kg
Descrizione Short Column Holder, for columns 26 mm i.d.
Diametro (sistema metrico) interno 26 mm
Quantità Complete packsize
Da utilizzare con (apparecchiatura) Classic ÄKTA