Learn More
Cytiva Sistema per cromatografia Akta Start
Codice prodotto. 15269764 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.5 - 5 ml/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
15269764 0.5 - 5 ml/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15269764 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29022094
Spedizione stimata: 15-12-2026
Sistema per cromatografia facile da utilizzare che automatizza le procedure manuali di purificazione. Il sistema per cromatografia Cytiva Akta Start comprende un sistema autonomo con scatola accessori e documentazione utente.
  • Facile purificazione di proteine, anticorpi, ecc. marcati
  • Informazioni approfondite grazie al monitoraggio in tempo reale
  • Valutazione e condivisione dei risultati della purificazione
  • Moduli opzionali raccoglitore di frazioni e software di avvio UNICORN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 0.5 - 5 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzo di colonne HiTrap di esempio
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Include Sistema autonomo con scatola accessori e documentazione dell'utente, il raccoglitore di frazioni e il software per l'avvio UNICORN sono moduli opzionali
Pressione di esercizio 0.5 Mpa
Quantità 1 ciascuno
Tensione 100/120/220/240VCA
Larghezza (sistema metrico) 340 mm
Tipo Sistema per cromatografia Akta Start