Learn More
InSphero Akura™ Tilting Stand
Codice prodotto. 17927232
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Microplates (Standard)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17927232 Microplates (Standard) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17927232 Fornitore InSphero N. del fornitore CSAG11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.55€
    48.00€ / pezzi 1
    Risparmia 3.55€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stable tilting of Akura™ Microplate for improved spheroid uniformity.
The Akura™ Tilting Stand conveniently keeps well plates at an angle of 30 degrees during cell aggregation improving spheroid/organoid uniformity.
  • Improved spheroid uniformity through tilting of Akura™ 96/384 Spheroid Plates and directing cells to the edge of the well for efficient aggregation.
  • Safe stacking of up to 4 plates for parallel spheroid/organoid formation
  • Incubator safe and reusable through simple cleaning and sterilization.
  • One stand, individually wrapped, made of anodized aluminum, non-sterile.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Capacità Microplates (Standard)
Materiale Aluminum
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Da utilizzare con (apparecchiatura) Akura Microplate
Size 132 x 45 x 93 mm
Lunghezza (sistema metrico) 132 mm
Product Type Microplate Box
Altezza (sistema metrico) 93 mm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 45 mm