Learn More
Al-23 Solid Round Rod, Dia.: 0.6mm, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11323038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mm
200 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
100mm
200mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323038 100 mm 100mm
11333038 200 mm 200mm
11343038 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11323038 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032921.DM
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Al-23 Solid Round Rod
Quantità 100 mm