Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 10mm, I.D.: 6mm, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 031562.EM
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11393947
  • 123.00€ / 800mm
In stock, pronto per la spedizione: 1
Specifica
Al-23 Tube
800mm
Both ends open
Videos
SDS Documenti