Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 30mm, I.D.: 25mm, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 031574.DR
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11394007
  • 97.95€ / 200mm
Spedizione stimata
24-02-2021
Specifica
Al-23 Tube
200mm
Both ends open
Videos
SDS Documenti