Learn More
Al-23 Tube, Both ends open, O.D.: 60mm, I.D.: 50mm, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 031581.EM
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11394047
  • 628.00€ / 800mm
Spedizione stimata
15-02-2021
Specifica
Al-23 Tube
800mm
Both ends open
Videos
SDS Documenti