Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 6mm, I.D.: 3mm, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 031556.DM
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11393927
  • 33.15€ / 100mm
Spedizione stimata
15-02-2021
Specifica
Al-23 Tube
100mm
Both ends open
Videos
SDS Documenti