Learn More
Alagebrium chloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480996
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480996 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16480996 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY106024B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
MedChemExpress Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Alagebrium chloride
Forma fisica Solid
CAS 341028-37-3
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H14ClNOS
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo ALT711
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (186.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (93.36 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C[N+]2=CSC(C)=C2C.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 267.77
Peso formulazione 267.77
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only