Learn More
Alagebrium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30316503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316503 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316503 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA470405500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Alagebrium Chloride
CAS 341028-37-3
Formula molecolare C13H14ClNOS
Quantità 500 mg
Sinonimo 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711
InChI Formula InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC Name 2-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl)-1-phenylethanone;chloride
Molecular Weight (g/mol) 267.77
Peso formulazione 267.0485