Learn More
Alamethicin, ≥50%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11484292 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484292 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11484292 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215900905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    379.05€ / 5mg
    Risparmia 18.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifications
Materiale o nome chimico Alamethicin
Tipo Alamethicin
Forma fisica Powder
CAS 59588-86-2
Colore Tan
Quantità 5 mg
Intervallo percentuale saggio ≥50%
Formula molecolare C92H150N22O25
Sinonimo U-22324 Antibiotic
InChI Key LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
SMILES CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
Molecular Weight (g/mol) 1964.341
PubChem CID 53229968
Peso formulazione 1964.35
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Alamethicin
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Alamethicin