Specifica
| Materiale o nome chimico | β-Alanine methyl ester hydrochloride |
| Punto di fusione | 103.0°C to 105.0°C |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | NH2CH2CH2COOCH3·HCl |
| Vedi altri risultati |