Learn More
MedChemExpress Alantolactone
Codice prodotto. 16438966
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438966 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16438966 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0038
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Alantolactone is a selective STAT3 inhibitor, with potent anticancer activity. Alantolactone induces apoptosis in cancer.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 232.32 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 546-43-0
Product Type Natural Products
Purezza 99.15%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.44 mM)
Sinonimo (+)-Alantolactone∣ Alant camphor∣ Inula camphor
Bersaglio STAT∣Apoptosis∣TGF-beta/Smad
Quantità 100 mg