Learn More
MedChemExpress Alantolactone
Codice prodotto. 16431278
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431278 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431278 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0038
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Alantolactone is a selective STAT3 inhibitor, with potent anticancer activity. Alantolactone induces apoptosis in cancer.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 232.32 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 546-43-0
Product Type Natural Products
Purezza 99.15%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.44 mM)
Sinonimo (+)-Alantolactone∣ Alant camphor∣ Inula camphor
Bersaglio STAT∣Apoptosis∣TGF-beta/Smad
Quantità 5 mg