Learn More
Alantolactone, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18014452
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18014452 10 mg 10mg
18004782 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18014452 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 4490/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Antiproliferative; induces activin/Smad3 signaling
Sesquiterpene lactone. Induces activin/SMAD3 signaling and disrupts Cripto-1/activin receptor type II A interaction. Displays antiproliferative activity in human colon adenocarcinoma HCT-8 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 546-43-0
Formula molecolare C15H20O2
Molecular Weight (g/mol) 232.32
Numero MDL MFCD00274568
InChI Key PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N
Sinonimo alantolactone, helenine, eupatal, alant camphor, inula camphor, helenin, elecampane camphor, unii-m7gsn5q1m6, m7gsn5q1m6, 3ar,5s,8ar,9ar-5,8a-dimethyl-3-methylidene-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydronaphtho 2,3-b furan-2 3h-one
PubChem CID 72724
ChEBI CHEBI:2540
IUPAC Name (3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimethyl-3-methylidene-2H,3H,3aH,5H,6H,7H,8H,8aH,9H,9aH-naphtho[2,3-b]furan-2-one
SMILES C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Alantolactone
Quantità 10 mg
Peso formulazione 232.32
Percent Purity >98%