Learn More
Emma Safety Footwear Alaska Safety Shoes
Codice prodotto. 15868767
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Dimensione della confezione:
1 paio
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15868767 35 1 paio
15878767 36 1 paio
15888767 37 1 paio
15898767 38 1 paio
15808777 39 1 paio
15818777 40 1 paio
15828777 41 1 paio
15838777 42 1 paio
15848777 43 1 paio
15858777 44 1 paio
15868777 45 1 paio
15878777 46 1 paio
15888777 47 1 paio
15898777 48 1 paio
15808787 49 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 15868767 Fornitore Emma Safety Footwear N. del fornitore MM30254635
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offers exceptional comfort while the steel toe cap protects from falling objects. Easy twist sole provides a 'sticky grip'.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Oil Nubuck construction
  • GripForce™ Easy Twist Outsole
  • 3M™ Reflective Striping
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver provides drier, fresher feet
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Colore Black
Progettazione Alaska
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Materiale Oiled Nubuck
Size 35