Learn More
Emma Safety Footwear Alaska XXD Safety Shoes
Offers exceptional comfort while the steel toe cap protects from falling objects. Easy twist sole provides a 'sticky grip'.
135.68€
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo di chiusura Laces
Colore Black
Progettazione Alaska XXD
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15928341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM30603639
39
135.68€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15938341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM30603640
40
135.68€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15948341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM30603641
41
135.68€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15958341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM30603642
42
135.68€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15968341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM30603643
43
135.68€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15978341
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30603644
44
135.68€
1 paio
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
15988341
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30603645
45
135.68€
1 paio
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
15998341
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30603646
46
135.68€
1 paio
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
15908351
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30603647
47
135.68€
1 paio
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Oil Nubuck construction
  • GripForce™ Easy Twist Outsole
  • 3M™ Reflective Striping
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver provides drier, fresher feet
Specifications
Specifications
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Steel
Laces
Alaska XXD
Oiled Nubuck
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates