Learn More
Albendazole-2-aminosulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327514 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327514 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10065200AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Nomi componenti o analita Albendazole-2-aminosulfone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H13 N3 O2 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
InChI Formula InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
IUPAC Name 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 239.29
Quantità 1 mL
Peso formulazione 239.0728 g/mol