Learn More
Albendazole, 98+%
Codice prodotto. 11435680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435680 100 g 100g
11415680 10 g 10g
11425680 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435680 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25925.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 265.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54965-21-8
Formula molecolare C12H15N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 265.33
Numero MDL MFCD00083232
InChI Key HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo albendazole, albenza, eskazole, valbazen, zentel, albendazol, proftril, albendazolum, bilutac, zental
PubChem CID 2082
ChEBI CHEBI:16664
IUPAC Name methyl N-(6-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES CCCSC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Albendazole
Punto di fusione 208°C to 210°C
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,210
Peso formulazione 265.34
Percent Purity ≥98%