Learn More
Albendazole EP Impurity D, Mikromol™
Codice prodotto. 30052193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052193 25 mg 25mg
17939819 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052193 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0382.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Albendazole EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Nomi componenti o analita Albendazole-2-aminosulfone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H13 N3 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
InChI Formula InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
IUPAC Name 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 239.29
Quantità 25 mg
Peso formulazione 239.0728 g/mol