Learn More
Albendazole sulfone
Codice prodotto. 15463327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15463327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25917.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75184-71-3 | C12H15N3O4S | 297.33 g/mol
Albendazole are currently used for chemotherapeutic treatment of AE. Albendazole sulfone is used as scolicidal agents on hydatid cysts(in vitro).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Albendazole are currently used for chemotherapeutic treatment of AE. Albendazole sulfone is used as scolicidal agents on hydatid cysts(in vitro).
Solubility
Soluble in DMSO, and methanol.
Notes
Stor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Punto di fusione 290°C to 292°C
Formula molecolare C12H15N3O4S
Numero MDL MFCD00600775
Quantità 1 g
Sinonimo albendazole sulfone, unii-1uic88380g, methyl 5-propylsulfonyl 2-benzimidazolecarbamate, methyl 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, methyl-5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, 5-propylsulfonyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, methyl 6-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, methyl n-5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl carbamate, 2-benzimidazolecarbamic acid, 5-propylsulfonyl-, methyl ester
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,and methanol.
InChI Key CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
IUPAC Name methyl N-[6-(propane-1-sulfonyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 297.33
PubChem CID 53174
ChEBI CHEBI:80620
Peso formulazione 297.33
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Albendazole sulfone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Albendazole sulfone