Learn More
Albendazole Sulfone, TRC
Codice prodotto. 17993465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993465 5 mg 5mg
17914595 25 mg 25mg
17932335 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17993465 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5116155MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75184-71-3
Formula molecolare C12 H15 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 297.33
Sinonimo Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albendazole sulfone, Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
IUPAC Name methyl N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Albendazole sulfone
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Peso formulazione 297.0783