Learn More
Albendazole Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 17993985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993985 50 mg 50mg
17941675 100 mg 100mg
17912975 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17993985 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA51162050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54029-12-8
Formula molecolare C12 H15 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 281.33
Sinonimo Carbamic acid, [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), (±)-Albendazole sulfoxide, Albendazole oxide, Albendazole sulfoxide, Methyl [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, RS 8852, Ricobendazole, Rycobendazole
IUPAC Name methyl N-(5-propylsulfinyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Albendazole sulfoxide
Nomi componenti o analita Albendazole sulfoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 50 mg
Peso formulazione 281.0834
Percent Purity >95%