Learn More
Albendazole, TRC
Codice prodotto. 30138055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138055 10 g 10g
30136939 1 g 1g
18050030 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138055 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA51161010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54965-21-8
Formula molecolare C12 H15 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 265.33
Sinonimo Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendazole, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
IUPAC Name methyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Specifications
Materiale o nome chimico Albendazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Peso formulazione 265.0885
Percent Purity >95%