Learn More
Albumin Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18321248 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18321248 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18321248 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00000213AP11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
Albumin antibody specifically detects Albumin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Albumin
Applicazioni Sandwich ELISA
Coniugato Unconjugated
Diluizione Sandwich ELISA 10 ng/mL - 100 ng/mL
Formulazione 1x PBS, pH 7.4
Alias gene albumin, cell growth inhibiting protein 42, DKFZp779N1935, growth-inhibiting protein 20, PRO0883, PRO0903, PRO1341, serum albumin
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Golgi Apparatus Markers, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 213
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified