Learn More
Cytiva Colonna Spintrap™ di albumina e IgG
Codice prodotto. 10734027 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10734027
Marca: Cytiva 28948020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Albumin and IgG Depletion SpinTrap are prepacked columns for the depletion of albumin and IgG from human serum and plasma. They are prepacked with high performance SepharoseTM based media with an affinity for human serum albumin (HSA) and IgG
  • Albumin and IgG Depletion SpinTrap is a prepacked column for the depletion of albumin and IgG from human serum or plasma.
  • Albumin and IgG Depletion SpinTrap handles smaller sample volumes (∼50 μl) using a tabletop centrifuge.
  • Columns are prepacked with high performance Sepharose based media with an affinity for human serum albumin (HSA) and IgG.
  • High depletion capacity, removes > 95% HSA and > 90% IgG, with high reproducibility.
  • Simple and fast procedure.
  • Removal of albumin and IgG allows a higher load of less abundant proteins to be included in the analysis and detection of more proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Portata <4 ml/min.
Tipo di legante Frammento di proteina G ricombinante e proteina ricombinante legante HAS
Dimensione particelle 34μ m
pH Da 3 a 9
Volume (sistema metrico) 370 μl
Con tappo No
Tipo Deplezione IgG e albumina
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Albumin & IgG Depletion SpinTrap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol