Learn More
Albuterol-d4, TRC
Codice prodotto. 30318317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30318317 10 mg 10mg
30312072 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30318317 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA51450310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Albuterol-d4
CAS 2517375-34-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C13H17D4NO3
Quantità 10 mg
Sinonimo α1-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol-d4, Salbutamol-d4
InChI Formula InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3/i7D,8D2,12D
SMILES OC1=CC=C(C(C([2H])NC(C)(C)C)([2H])O)C=C1C([2H])([2H])O
IUPAC Name 4-[2-(tert-butylamino)-1,2-dideuterio-1-hydroxyethyl]-2-[dideuterio(hydroxy)methyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 243.34
Percent Purity >95