Learn More
Beskrivelse
- Can be used alone to stain acid mucins and other carboxylated and sulfated acid mucosubstances blue on tissue sections
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaction is used to stain glycogen, basement membranes and neutral mucosubstances
Includes: Alcian Blue pH 2.5 stain solution, periodic acid solution (0.5%) and Schiff reagent
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Alcian Blue/PAS Special Stain Kit |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?