Learn More
Alcohol, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568604 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15568604
Marca: Avantor J.T.Baker 940106
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Histological Use; NOTE: Intended for nonfuel end purposes only
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Alcohol
Nota nome Anhydrous
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità 13.00°C (55.4°F)
Imballaggio Poly Bottle
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Gravità specifica 1L = 0.79kg
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.