Learn More
Tork Tork disinfettante mani gel con alcol
Codice prodotto. 30243863 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma:
Gel
Liquid
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma Dimensione della confezione
30243863 Gel pezzi 6
30243831 Liquid pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243863 Fornitore Tork N. del fornitore 424103
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Tork disinfettante mani gel con alcol S4
  • Efficace contro una vasta gamma di organismi patogeni; conforme alle norme EN 1500, EN 12791 ed EN 14476
  • Igienico: Il flacone di ricarica sigillato con erogatore usa e getta riduce il rischio di diffusione delle infezioni
  • Manutenzione semplice certificata e ricarica intuitiva in meno di dieci secondi
  • Il flacone è riciclabile e si restringe con l'uso, riducendo il volume dei rifiuti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Sanitizer
Colore Clear
Forma Gel
Principi attivi Alcohol
Certificazione/Conformità EN1500, EN12791, EN14476
Certifications/Compliance (Europe) EN1500, EN12791, EN14476
Monouso Limited-use
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol