Learn More
Karl Hecht™ Alcoholmeter without Thermometer
Descrizione
- Reference temperature of 20 °C
- Range from 0 to 100: 1 vol%
- 1% vol. divisions
- Length of 260 mm
- With paper scale and steel ballast
Specifica
Specifica
| Tipo | Alcohol Hydrometer |
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Descrizione | Paper scale |
| Tipo di zavorra | Steel Metal |
| Temperature of Standardization | 20°C |