Learn More
Alconox™ Liquinox™ Critical Cleaning Liquid Detergent
Codice prodotto. 11789679 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 gal
Tipo di contenitore:
Scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema imperiale) Tipo di contenitore Dimensione della confezione
11789679 1 gal Scatola pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11789679 Fornitore Alconox™ N. del fornitore 1777540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00€
    456.15€ / pezzi 4
    Risparmia 483.85€
    51% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Concentrated, mild, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning
This concentrated, mild, anionic detergent is suitable for manual and ultrasonic cleaning.
Liquinox è costituito principalmente da una miscela omogenea di solfonato alchilarilico lineare di sodio, xilene solfonato di sodio, alcanolammide e alcool etossilato.
  • Concentrato
  • Senza fosfati, biodegradabile e facile da smaltire
  • Completamente solubile in acqua dura e dolce
  • Sostituisce acidi corrosivi e solventi pericolosi
  • Dilute 1:100 (dilute 10mL in 1L of water)
  • —
  • Consente di superare i test di convalida igienica per l'accreditamento di laboratori e di ottenere l'approvazione a seguito delle ispezioni di impianti
  • Conforme alle autorizzazioni USDA per l'impiego negli impianti di lavorazione di carni e pollame soggetti a ispezioni federali
Il prodotto ha superato i test di residui inibitori per l'analisi dell'acqua.
Utilizzabile su metalli teneri quali rame, alluminio, zinco e magnesio se risciacquato subito.
Schiumogeno — sconsigliato per l'impiego con spray o macchine.
Durata di conservazione: 2 years from date of manufacture
Order Info
3.8L (1 gal.) makes 378.5L (100 gal.) cleaning solution.
Specifica
Product Type Critical Cleaning Liquid Detergent
Forma Liquido
pH 8,5
Aspetto Pale yellow
Composizione Anionic Detergent, Sodium Linear Alkylaryl Sulfonate, Sodium Xylene Sulfonate, Alkanolamide, Ethoxylated Alcohol, Water
Tipo di contenitore Scatola
Content And Storage Store closed and upright in a cool dry place at 15° to 30°C.
Da utilizzare con (applicazione) Clean healthcare instruments, laboratory ware, vacuum equipment, tissue culture ware
Volume (sistema imperiale) 1 gal
Volume (sistema metrico) 3.8L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Liquinox
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain:
Titolo del prodotto