Learn More
Aldehyde/Ketone-DNPH Mixture 542 15 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1081-15-8 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?