Learn More
Novus Biologicals™ ALDH3B1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18355048 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18355048 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18355048 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00000221T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio ALDH3B1
Sinonimo aldehyde dehydrogenase 3 family, member B1, aldehyde dehydrogenase 3B1, Aldehyde dehydrogenase 7, aldehyde dehydrogenase family 3 member B1, ALDH4, ALDH7FLJ34710, EC 1.2.1, EC 1.2.1.5, FLJ26433
Simbolo del gene ALDH3B1