Learn More
ALDH3B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene ALDH3B1
Concentrazione 0.35 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898994
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19446-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888994
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19446-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The aldehyde dehydrogenases are a family of isozymes that may play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. This particular gene spans about 20 kb of genomic DNA and is composed of 9 coding exons. The gene is highly expressed in kidney and lung. The functional significance of this gene as well as the cellular localization of its product are presently unknown. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica
Specifica
ALDH3B1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P43353, Q5XI42, Q80VQ0
221, 309147, 67689
ALDH3B1 Fusion Protein Ag7025
Primary
-20°C
ALDH3B1
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Aldehyde dehydrogenase 7, ALDH3B1, ALDH4, ALDH7
Aldh3b1
IgG
Antigen Affinity Chromatography