Learn More
Aldosterone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326888 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326888 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10085000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aldosterone
CAS 52-39-1
Nomi componenti o analita Aldosterone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H28 O5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Pregn-4-en-18-al, 11,21-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-, Aldosterone (8CI), (+)-Aldosterone, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketo-4-pregnen-18-al, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketopregn-4-ene-18-al, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione, 18-Formyl-11β,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 18-Oxocorticosterone, Aldocorten, Aldocortene, Aldocortin, Electrocortin, Elektrocortin, NSC 73856, Reichstein X, d-Aldosterone
InChI Formula InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
IUPAC Name (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-13-carbaldehyde
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 360.44
Quantità 1 mL
Peso formulazione 360.1937 g/mol