Learn More
Aldosterone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aldosterone |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 360.1937 |