Learn More
Alendronate Acid, TRC
Codice prodotto. 30135673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135673 10 g 10g
30007608 5 g 5g
30004975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135673 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA52126310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66376-36-1
Formula molecolare C4H13NO7P2
Molecular Weight (g/mol) 249.1
Sinonimo P,P'-(4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis[phosphonic Acid], 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-bisphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonate, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diyldiphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutylidene-1,1-bis(phosphonic Acid), ABDP, Alendronic Acid(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, BPH 1, Marvil, (4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis-phosphonic Acid
IUPAC Name (4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic acid
SMILES C(CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Alendronate Acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H13NO7P2/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Peso formulazione 249.0167