Learn More
Alexa Fluor™ 647 Anti-Cytokeratin 14 antibody [LL002], Abcam
Codice prodotto. 32097762 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32097762 10 μL 10µL
32097961 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 32097762 Fornitore Abcam N. del fornitore ab32178310uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Knockout Tested Mouse Monoclonal Cytokeratin 14 antibody - conjugated to Alexa Fluor™ 647. Suitable for ICC/IF, IHC-P and reacts with Human samples.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE)
Localizzazione cellulare Cytoplasm; Nucleus; Expressed in both as a filamentous pattern.
Classificazione Monoclonal
Clone LL002
Coniugato Alexa Fluor 647
Formulazione pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gene KRT14
N. accesso geni P02533
Specie ospite Mouse
Immunogeno Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 10 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Oncology
Primario o secondario Primary
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Primary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG3
Shipping Condition Blue Ice
Gene bersaglio KRT14
Target Molecule Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)