Learn More
R&D Systems™ Alexidine dihydrochloride
Codice prodotto. 18035472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18035472 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18035472 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3979/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of PTPMT1
Selective inhibitor of protein tyrosine phosphatases localized to mitochondrion 1 (PTPMT1) (IC50 = 1.08 μM in vitro). Stimulates increased insulin secretion by β-cells in rat pancreatic islets. Displays antitcancer properties in FaDu cells. Also preserves functional hematopoietic stem cells ex vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Alexidine dihydrochloride
CAS 1715-30-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C26H58Cl2N10
Peso formulazione 581.71
Purezza >98%
Peso molecolare 581.72