Learn More
Alexidine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30012046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012046 500 mg 500mg
30006651 50 mg 50mg
30011775 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012046 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA525000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1715-30-6
Formula molecolare C26 H56 N10 . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 581.71
IUPAC Name 1-(2-ethylhexyl)-3-[N-[6-[[N-[N-(2-ethylhexyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Alexidine, Dihydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
Peso formulazione 580.4223