Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quartz microscope slide, fused, 50.8x25.4x1.0mm (2.0x1.0x0.0394in)
Fused quartz slides manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica
43.70€ - 261.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15476445
|
Thermo Scientific Chemicals
042295.KG |
1 Piece | 25.4 x 25.4 mm |
43.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15486445
|
Thermo Scientific Chemicals
042295.KJ |
5 Pieces | 25.4 x 25.4 mm |
175.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15496445
|
Thermo Scientific Chemicals
042296.KG |
1 Piece | 50.8 x 25.4 mm |
57.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15406455
|
Thermo Scientific Chemicals
042296.KJ |
5 Pieces | 50.8 x 25.4 mm |
230.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15416455
|
Thermo Scientific Chemicals
042297.KG |
1 Piece | 76.2 x 25.4 mm |
65.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15426455
|
Thermo Scientific Chemicals
042297.KJ |
5 Pieces | 76.2 x 25.4 mm |
261.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- High chemical purity, melting point and corrosion resistance
- Extremely hard with low coefficient of thermal expansion
- Features electrical insulation qualities and optical transmission from ultra-violet to infra-red
RUO – Research Use Only