Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disposable IR cards, 5x10cm, KBr window, 15mm aperture
Cardboard card that fits into the holder of a spectrophotometer
132.00€ - 334.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15446575
|
Thermo Scientific Chemicals
043936.KJ |
5 Pk. |
132.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15456575
|
Thermo Scientific Chemicals
043936.KM |
25 Pk. |
334.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dimensiosn (L × H): 50 × 100mm (1.97 × 3.94 in.)
- Disposable cardboard cards
- Aperture: 15mm (0.591 in.)
- KBr window
RUO – Research Use Only