Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 1.75mm
45.61€ - 447.00€
Specifica
Product Type Ruby Sphere
Diametro (sistema metrico) 1.75 mm
Grado Grade 25
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15421777
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
042078.KJ
5 Pieces Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11396029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
042078.KN
100 Pieces Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11386029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
042078.KM
25 Pieces Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Ruby Sphere
1.75 mm
Grade 25