Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1.25mm
45.21€ - 441.00€
Specifica
Product Type Sapphire Sphere
Diametro (sistema metrico) 1.25 mm
Grado Grade 25
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11326019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
042066.KN
100 Pieces Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11316019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
042066.KM
25 Pieces Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15421767
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
042066.KJ
5 Pieces Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Sapphire Sphere
1.25 mm
Grade 25