Learn More
Magnesia Rectangular Plate, 15mm thick, L x W: 145mm x 70mm, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040624.KF
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15486335
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
5.7 x 2.7 in. (145 x 70 mm)
Magnesia
145 mm
5.7 in.
15 mm
70 mm
Plate
1 Piece
Rectangular
2.7 in.