Learn More
Thermo Scientific Chemicals Optical Windows
Available in different materials and dimensions
265.00€ - 1496.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diametro (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diametro (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15457015
|
Thermo Scientific™
045593.KS |
Cadmium Telluride | 25.4 mm | 2 mm | Surface finish: 60/40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15447035
|
Thermo Scientific™
045636.KS |
Gallium Arsenide | 50.8 mm | 2 mm | Surface finish: 60/40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15437045
|
Thermo Scientific™
045654.KS |
Sapphire | 25.4 mm | 2 mm | Surface finish: 60/40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15417055
|
Thermo Scientific™
045673.KS |
Quartz | 25.4 mm | 2 mm | Surface finish: 40/20 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||